Få mere at vide
Sampling Systems™ Sækprøveudtagere
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
400 mm
420 mm
Tip Type:
Endekappe
Plain End
Slut med flaskeadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
- Enkelt punkt
- Til udtagning af prøver fra sække
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sækprøveudtager |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Tip Type | Endekappe |
| Til brug med (applikation) | Indsamling af prøver |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Diameter (metrisk) kerne | 22 mm |
| Længde (metrisk) | 420 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sampling Systems™ Sækprøveudtagere >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion