Få mere at vide
Sampling Systems™ Sækprøveudtagere
Artikelnummer. 12977895 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
400 mm
420 mm
Tip Type:
Endekappe
Plain End
Slut med flaskeadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12977895
Brand: Sampling Systems™ 1320A01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Sækprøveudtagere er en hurtig og effektiv måde at få prøver af stofferne i sække og poser.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Enkelt punkt
  • Til udtagning af prøver fra sække
Tekniske data
Produkttype Sækprøveudtager
Materiale Rustfrit stål (316L)
Tip Type Plain End
Til brug med (applikation) Indsamling af prøver
Diameter (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) kerne 22 mm
Længde (metrisk) 400 mm