Få mere at vide
Mettler Toledo™ Poseholder, EasyPlace , Roterende
Shop alle Mettler Toledo produkter
Til brug med (udstyr):
EasyPlace
Beskrivelse
- Sikker håndtering af poser
- Den roterende poseholder sidder sikkert på EasyPlace bundplade. Den kan rumme op til tre standardposer, hvilket forhindrer spild
- Ligetil kalibrering
- Placeringen på EasyPlace gør sensorindsættelse enkel. En simpel drejning af holderen flytter den næste standard til målepositionen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Poseholder, EasyPlace Roterende |
| Til brug med (udstyr) | EasyPlace |