Få mere at vide
Saccharin, sodium salt hydrate, 99+%
Artikelnummer. 10722271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10722271 250 g Plastflaske -
10553391 1 kg Plastflaske 1kg
10145113 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223372500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 82385-42-0 | C7H4NNaO3S | 205.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82385-42-0
Molekylær formel C7H4NNaO3S
Molekylvægt (g/mol) 205.16
MDL nummer MFCD00149605
InChI nøgle OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Synonym saccharin sodium salt hydrate
PubChem CID 131673955
IUPAC navn 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-on;molekylært hydrogen;natrium;hydrat
SMIL [Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saccharin, sodium salt hydrate
Navn note 99+%
Farve Farveløs til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 25ppm Toluenesulfonamides (GC) max
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Beilstein 27,17
Merck Index 10,8171
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether and, chloroform
Formel vægt 205.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller