missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Saccharin Sodium Salt Dihydrate, TRC

Artikelnummer. 30420037
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420037 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS080810100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Saccharin Sodium Dihydrate
CAS 6155-57-3
Molekylær formel C7 H4 N O3 S . Na . 2 H2 O
Mængde 100 g
Synonym 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one','1,1-dioxide','sodium salt','hydrate (1:1:2), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one','1,1-dioxide','sodium salt','dihydrate (9CI), 1,2-Benzisothiazolin-3-one','1,1-dioxide','sodium salt','dihydrate (8CI), Saccharin sodium dihydrate, Sodium saccharin dihydrate, GR 50718C
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3S.Na.2H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;;/h1-4H,(H,8,9);;2*1H2/q;+1;;/p-1
SMIL O.O.[Na+].O=C1[N-]S(=O)(=O)c2ccccc12
IUPAC navn sodium;1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-2-id-3-one;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 241.2
Formel vægt 241.0021
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.