Få mere at vide
Saccharin Sodium, Mikromol™
Artikelnummer. 17919534
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17919534 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17919534 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0818.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Saccharin Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saccharin sodium
CAS 128-44-9
Analyt- eller komponentnavne Saccharin sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H4 N O3 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Saccharin Sodium, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide sodium, 2-Sodio-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide, sodium salt (1:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide, sodium salt (9CI), 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 1,1-dioxide, sodium deriv. (7CI), 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 1,1-dioxide, sodium salt (8CI), Saccharin, sodium deriv. (6CI), 1,2-Benzothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide sodium salt, Cristallose, Crystallose, Kristallose, Saccharin sodium salt, Saccharin soluble, Saxin, Sodium o-benzosulfimide, Sodium o-sulfobenzimide, Sodium saccharide, Sodium saccharin, Sodium saccharinate, Sodium saccharine, Soluble saccharin, Sucram C 150, Sweeta, Sykose, Willosetten, o-Benzoylsulfimide sodium salt
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3S.Na/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;/h1-4H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].O=C1[N-]S(=O)(=O)c2ccccc12
IUPAC navn sodium;1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-2-id-3-one
Molekylvægt (g/mol) 205.17
Mængde 500 mg
Formel vægt 204.981 g/mol