missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Saccharin Sodium Dihydrate, 98.0+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10192440 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10192440 100 g Plastic powder jar 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10192440 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/0080/48
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

CAS 6155-57-3
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel C7H9NNaO5S
MDL nummer 151213
Synonym saccharin sodium dihydrate, saccharin sodium, sodium saccharin, saccharin soluble, saccharin sodium salt hydrate, 1,2-benzisothiazol-3 2h-one, 1,1-dioxide, sodium salt, dihydrate, o-sulfobenzimide sodium salt, 2-sulfobenzoic acid imide sodium salt, saccharin sodium salt dihydrate, c7h4nnao3s.2h2o
InChI nøgle UQKRDMFNUSMUCB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O.O.O.[Na]
IUPAC navn 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one;sodium;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 242.201
PubChem CID 46942257
Formel vægt 241.198g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.