Få mere at vide
Saccharin, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15810771
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15810771 1 kg
15800771 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15810771 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8201281000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-07-2
Tekniske data
Smeltepunkt 228°C to 230°C
MDL nummer MFCD00005866
Mængde 1 kg
Synonym Saccharin, Saccharin
Molekylvægt (g/mol) 183.18