missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Saccharin N-(2-Acetic Acid Isopropyl Ester)(Piroxicam Impurity F), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate |
| CAS | 76508-37-7 |
| Molekylær formel | C12 H13 N O5 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Methylethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO5S/c1-8(2)18-11(14)7-13-12(15)9-5-3-4-6-10(9)19(13,16)17/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzothiazol-2-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.3 |
| Formel vægt | 283.0514 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?