missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Saccharin N-(2-Acetic Acid Ethyl Ester)(Piroxicam Impurity E), TRC

Artikelnummer. 30417112
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417112 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417112 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS080820250MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate
CAS 24683-20-3
Molekylær formel C11 H11 N O5 S
Mængde 250 mg
Synonym Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. E (EP)
InChI formel InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-10(13)7-12-11(14)8-5-3-4-6-9(8)18(12,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O
IUPAC navn ethyl 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzothiazol-2-yl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 269.27
Formel vægt 269.0358
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.