Tekniske data
| CAS | 81-07-2 |
| Smeltepunkt | 226 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 2 |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Molekylær formel | C7H5NO3S |
| MDL nummer | 5866 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose |
| InChI nøgle | CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |