Få mere at vide
Saccharin-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saccharin-d4 |
| CAS | 1189466-17-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 2H4 H N O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Saccharin D4 (Phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(C(=O)NS2(=O)=O)c1[2H] |
| IUPAC navn | 4,5,6,7-tetradeuterio-1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.21 |
| Vis mere |