Få mere at vide
Saccharin-d4 (ring-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saccharin-d4 |
| CAS | 1189466-17-8 |
| Molekylær formel | C7 2H4 H N O3 S |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4 H,(H,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(C(=O)NS2(=O)=O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 4,5,6,7-tetradeuterio-1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.21 |
| Formel vægt | 187.0241 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |