Få mere at vide
Saccharin Calcium Hydrate (4:2:7), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saccharin Calcium |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/4C7H5NO3S.2Ca.7H2O/c4*9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;;;;;;;;/h4*1-4H,(H,8,9);;;7*1H2/q;;;;2*+2;;;;;;;/p-4 |
| Formel vægt | 933.9639 |