Få mere at vide
Saccharin, 98+%
Artikelnummer. 11915581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11915581
Brand: Thermo Scientific Acros 149000025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 81-07-2 | C7H5NO3S | 183.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-07-2
Molekylær formel C7H5NO3S
Molekylvægt (g/mol) 183.18
InChI nøgle CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
IUPAC navn 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saccharin
Smeltepunkt 226.0°C to 230.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 27,168
Merck Index 15,8445
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g/31mL alcohol - 1g/12mL acetone, 1g/50mL glycerol, soluble in amyl acetate and ethyl acetate, slightly soluble in chloroform and ether, soluble in dil. solution of ammonia
Formel vægt 183.18
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller