Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saccharin |
| Smeltepunkt | 226,0 °C til 230,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 1% (105 °C, 2 timer) maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 27,168 |
| Merck Index | 15,8445 |
| Vis mere |