Få mere at vide
Saccharin-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saccharin-13C6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 189.0191 |
| Procent renhed | >95% |