missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sabutoclax, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sabutoclax |
| CAS | 1228108-65-3 |
| Molekylær formel | C42H40N2O8 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | BI 97C1, (1R)-1,1',6,6',7,7'-Hexahydroxy-3,3'-dimethyl-N5,N5'-bis[(2R)-2-phenylpropyl]-[2,2'-binaphthalene]-5,5'-dicarboxamide |
| SMIL | Cl.CN(C)[C@H](C)Cc1ccccc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 700.78 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?