Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sabouraud Glucose Selective Agar med Gentamicin og Chloramphenicol
Artikelnummer. 13255359
Artikelnummer. 13255359 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5096A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 DKK
    104.19 DKK / Pakke med 10
    Spare 6.81 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Isoler dermatofytter, andre svampe og gær med dette sure pH-medium.
Selektivt opdage og isolere dermatofytter, andre svampe og gær med Thermo Scientific™ Sabouraud Glucose Agar med Gentamicin og Chloramphenicol. Brugen af gentamicin og chloramphenicol fører til følgende selektive virkninger med kun minimale kompromiser af vækstegenskaberne: Chloramphenicol er et bredbåndsantibiotikum, der undertrykker gram-positive og gram-negative bakterier samt syre-resistente baciller; dog er væksten af Pseudomonas -arter kun svagt undertrykt, mens gentamicin er særligt effektivt mod P. aeruginosa .
Dermatofytter og svampe vokser i typiske, karakteristiske koloniformer på Sabouraud Glucose Agar med Gentamicin og Chloramphenicol. Eksempelvis danner T. rubrum 2 til 3 cm store, cremefarvede kolonier med hvide sporer og lyserød underside, mens A. niger danner ca. 3 til 5 cm store, hvide kolonier med sorte sporer og C . albicans danner 2 til 3 mm store, gullige og runde kolonier. For yderligere detaljerede kolonibeskrivelser henvises til den mykologiske litteratur, f.eks. Seeliger 1 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Elfenben, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 6 °C til 12 °C
Oversigt Sabouraud Glucose Selective Agar med Gentamicin og Chloramphenicol
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.
Til in vitro-diagnostisk brug.