Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selektiv Agar
Beskrivelse
Isoler dermatofytter, andre svampe og gær i kliniske og miljømæssige prøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selektiv Agar. Mediets sure pH understøtter væksten af svampe, mens den hæmmer bakterievækst i blandede prøver. Svampe bevarer deres typiske kulturelle udseende og kan derfor let identificeres i henhold til de makroskopiske karakterer beskrevet af Sabouraud 1 . Tilsætning af chloramphenicol hæmmer bakterielle kontaminanter til selektiv isolering af svampe.
Brug Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selective Agar til isolering af dermatofytter og andre patogene svampe. Mediet giver pålidelige resultater med Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophytonmentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum og Candida albicans 2 .
- Velegnet til identifikation af patogene svampe fra materiale indeholdende et stort antal andre svampe eller bakterier
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Elfenben |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Mængde | 10/Pk. |