Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selektiv Agar Kontaktplade
Beskrivelse
Isoler, dyrk og differentier dermatofytter, andre svampe og gærsvampe ved hjælp af sur pH Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selektiv Agar Kontaktplade. Den lave pH understøtter væksten af svampe, mens den hæmmer bakterievækst i blandede prøver. Svampe bevarer deres typiske udseende og kan derfor let identificeres i henhold til standard makroskopiske karakterer som beskrevet af Sabouraud 1 . Tilsætningen af Chloramphenicol letter selektiv isolering af patogene svampe.
Udfør ubesværet overfladeprøvetagning med lethåndterlig Sabouraud Dextrose Agar Kontaktplade.
- Velegnet til identifikation af patogene svampe fra materiale indeholdende et stort antal andre svampe eller bakterier
- Nemt at håndtere kontaktpladeformat til ubesværet overfladeprøvetagning
- Konsistent drift: glat, jævn agaroverflade sikret gennem specialiseret fremstillingsproces
- Let at stable giver mere stabilitet under håndtering og transport.
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Undgå at agar falder ud af fadet med Thermo Scientific Kontaktplader, som har en kuppelformet bund.
Et indre lag på bunden af pladen er opdelt i gitter for at tillade nem beregning af kolonidannende enheder (CFU) fra overfladetest, gør det muligt for laboratorier at rapportere, om forureningsniveauer falder inden for foruddefinerede acceptable grænser. Nem stabling giver mere stabilitet under håndtering og transport, og ventilationen er reduceret for at forhindre plader i at tørre ud.
Vores kontaktplader er fremstillet ved hjælp af en specialiseret, automatiseret procedure for at sikre et glat, jævnt fordelt lag af agar på hver plade. Overfladeprøvetagning opnås ved forsigtigt at rulle den hvælvede overflade af agaren ind på det område, der skal testes. Hvis der er mikroorganismer, der kan forårsage sygdom eller infektion, vokser de til let synlige kolonier på overfladen af agaren. Dette giver en pålidelig og effektiv måde at bestemme den mikrobielle renhed af overfladeområder og hjælper med at kontrollere usynlige farer forbundet med mikrobiel kontaminering. Tydeligt synlig vækst er tilgængelig inden for tre dage for bakterier og inden for fem dage for svampe.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Honninggul, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Oversigt | Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selektiv Agar Kontaktplade |
| Format | Kontaktplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 13,5 g± 5 % |
| Emballagetype | Æsker med 2 x 10 plader pakket ind i film |
| Mængde | 2 x 10/Pk. |