Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar Bestrålet (Triple Wrap) plade
Beskrivelse
Oplev renrumstillid på næste niveau med Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrose Agar plade. Sabouraud Dextrose Agar understøtter væksten af gær, svampe og skimmelsvampe.
Udfør ubesværet miljøovervågning med Tryptone Soya Agar Bestrålet (Triple Wrap) plade.
- Steril: pladerne er bestrålet og tredobbelt pakket ind i en gennemsigtig emballage.
- Konsekvent: automatiserede fremstillingsprocedurer sikrer et glat, jævnt fordelt lag af agar på hver plade.
- Optimeret: Produkterne gennemgår kvantitativ kvalitetskontroltest ved at bruge en lavdosis inokulum for at sikre optimal ydeevne.
- Klar til brug: bekvemmelighed med forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Halm, klar |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 12 °C |
| Oversigt | Sabouraud Dextrose Agar bestrålet Triple Wrap |
| Format | 55 mm plade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 13,5 g± 5 % |
| Emballagetype | Triple Wrapped - bestrålet |
| Mængde | 10/Pk. |