Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar (EP, USP , JP, BP)
Beskrivelse
Isoler, dyrk og differentier dermatofytter, andre svampe og gærarter ved hjælp af sur pH Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrose Agar (EP, USP , JP, BP). Den lave pH understøtter væksten af svampe, mens den hæmmer bakterievækst i blandede prøver. Svampe bevarer deres typiske udseende og kan derfor let identificeres i henhold til standard makroskopiske karakterer som beskrevet af Sabouraud 1 . Mediet er i overensstemmelse med formuleringerne beskrevet i international farmakopé 2,3,4,5 .
Brug Sabouraud Dextrose Agar (EP, USP , JP, BP) til isolering af dermatofytter, andre svampe og gær. Mediet giver pålidelige resultater med Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum og Candida albicans .
- Velegnet til identifikation af patogene svampe fra materiale indeholdende et stort antal andre svampe eller bakterier
- Er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i International Pharmacopoeia 2,3,4,5 .
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Halm, klar |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Sabouraud Dextrose Agar (EP, USP , JP, BP) |
| Format | 90 mm plade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 19,5 g± 1,0 g |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |