Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar (Dehydreret)
Artikelnummer. 10566143
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10566143 5 kg 5kg
10086012 500 g 500g
12696688 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10566143 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0041T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7725.00 DKK
    7485.22 DKK / 5kg
    Spare 239.78 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Identificer dermatofytter og andre svampe og gær med det sure Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrose Agar.
Identificer dermatofytter og andre svampe og gær i kliniske prøver og miljøprøver med det sure Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrose Agar. Den lave pH understøtter væksten af svampe, mens den hæmmer bakterievækst i blandede prøver. Svampe bevarer deres typiske kulturelle udseende og kan derfor let identificeres i henhold til standard makroskopiske karakterer.
Dyrke og differentiere svampe med Oxoid Sabouraud Dextrose Agar, en modifikation af Sabouraud agar (Carlier 1 ). Mediet bruges ofte sammen med antibiotika til isolering af patogene svampe fra materiale indeholdende et stort antal andre svampe eller bakterier.
Georg et al.2 tilsatte aseptisk 0,5 g cycloheximid, 20.000 enheder penicillin og 40.000 enheder streptomycin til hver liter autoklaveret, afkølet medium. Cryptococcus neoformans , Aspergillus fumigatus og Allescheria boydii er følsomme over for cycloheximid; Actinomyces bovis og Nocardia asteroides er følsomme over for penicillin og streptomycin. Alternativt kan man tilsætte 0,4 g chloramphenicol og 0,05 g cycloheximid til hver liter rekonstitueret medium før autoklavering (Ajello 3 ). De samme mikroorganismer er følsomme over for denne nye kombination (se Dermasel Selective Supplement SR0075E).
Williams Smith& Jones 4 ansat Oxoid Sabouraud Dextrose Agar, indeholdende 20.000 enheder penicillin og 0,04 g neomycin pr. liter, til optælling af gær i grisens fordøjelseskanal. Hantschke 5 brugte colistin, novobiocin og cycloheximid til at isolere Candida albicans . Dolan 6 brugte gentamicin, chloramphenicol og cycloheximid til selektiv isolering af patogene svampe.
Oxoid Sabouraud Dextrose Agar kan også bruges som basis for et Pagano-Levin medium 7 til isolering af Candida albicans . 0,1 g triphenyltetrazoliumchlorid (som en filtersteriliseret opløsning) tilsættes til hver liter autoklaveret smeltet medium afkølet til 55 °C. Mediet gøres sædvanligvis hæmmende for de fleste ikke-patogene svampe og bakterier ved tilsætning af antibiotika som ovenfor. Efter inkubation i tre dage ved °25 C er Candida albicans- kolonierne upigmenterede eller lyserøde, mens andre Candida- arter og andre svampe danner dybere lyserøde eller røde kolonier. Testen er tilstrækkelig til screeningsformål, men andre diagnostiske kriterier bør også anvendes til identifikation af Candida albicans8
Kombinationen af cycloheximid og chloramphenicol hæmmer mange patogene svampe 2 . Myceliefasen af Histoplasma capsulatum , Paracoccidioides brasiliensis , Sporothrix schoenckii og Blastomyces dermatitidis hæmmes imidlertid ikke af disse antibiotika, når de inkuberes ved 25-30 °C9 .
Tjek venligst relevant sundheds- og sikkerhedsdokumentation, før du arbejder med cyclohexamid. Nogle af de patogene svampe kan producere infektiøse sporer, som let spredes ind i laboratoriet. Sådanne organismer bør kun undersøges i et beskyttende kabinet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt Sabouraud Dextrose Agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 5 kg