Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar med Chloramphenicol og Actidon
Artikelnummer. 11993662
Skift visning
Oversigt:
Sabouraud Dextrose Agar med Chloramphenicol og Actidon
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Oversigt unitSize
11993662 Sabouraud Dextrose Agar med Chloramphenicol og Actidon Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11993662 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO0162A
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Isoler dermatofytter og andre svampe i kliniske prøver og miljøprøver med dette sure selektive medium.
Isoler dermatofytter, andre svampe og gær i kliniske og miljømæssige prøver med det sure Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrose Agar med Chloramphenicol og Actidon. Den lave pH understøtter væksten af svampe, mens den hæmmer bakterievækst i blandede prøver. Svampe bevarer deres typiske kulturelle udseende og kan derfor let identificeres i henhold til de standard makroskopiske karakterer beskrevet af Sabouraud 1 . Tilsætning af antimikrobielle stoffer for at hæmme bakterier til isolering af patogene svampe er blevet beskrevet af flere arbejdere 2,3,4,5,6,7 .
Brug Sabouraud Dextrose Agar med Chloramphenicol og Actidon til isolering af dermatofytter og andre patogene svampe. Mediet giver pålidelige resultater med Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophytonmentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum og Candida albicans .
  • Velegnet til identifikation af patogene svampe fra materiale indeholdende et stort antal andre svampe eller bakterier.
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Strå
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt Sabouraud Dextrose Agar med Chloramphenicol og Actidon
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 19,5 g ±1,0 g
Emballagetype 10 x 90 mm plader, film indpakket
Mængde 10/Pk.