Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar med Chloramphenicol
Artikelnummer. p-8394028
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Medietype:
SDA med CAM
SDA med CAM (Deep Fill)
Fyld vægt:
19,5 g± 1,0 g
22,75 g± 0,75 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12922618
Brand: Thermo Scientific™ PO0358A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk og differentier svampe i kliniske prøver og miljøprøver med dette brugsklare medium.
Isoler, dyrk og differentier dermatofytter, svampe og gær, såsom Candida albicans , ved hjælp af sur pH Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar med Chloramphenicol.
Svampe bevarer deres typiske kulturelle udseende og kan derfor let identificeres i henhold til standard makroskopiske karakteristika. Infektioner forårsaget af Candida spp. er forskelligartede, lige fra overfladiske og lokale til dybtliggende og udbredte. Candida albicans og Candida glabrata udgør 70 til 80 % af gærisolater, der er udvundet fra patienter med invasiv sygdom.
Dette dyrkningsmedie, der også er tilgængeligt i pulverform, har anvendelser inden for miljøovervågning og sterilitetstest, hvilket gør det muligt at implementere korrigerende foranstaltninger hurtigt, hvis uacceptable niveauer af mikrobiel belastning indikerer bortfald af proceskontrol.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Strå
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Format 90 mm monoplade
Medietype SDA med CAM (Deep Fill)
Produkttype Agar
Fyld vægt 22,75 g± 0,75 g
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.