Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar
Artikelnummer. 12967158
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
90 mm plade
Fremstillingsoprindelse:
Storbritannien
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Fremstillingsoprindelse Pakningsstørrelse
12967158 10/Pk. 90 mm monoplade Storbritannien -
11963662 10/Pk. 90 mm plade Storbritannien Pakke med 10
10230103 10/Pk. 90 mm monoplade Tyskland Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12967158 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO0160A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00 DKK
    132.57 DKK / Pakke med 10
    Spare 1.43 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Isoler, dyrk og differentier dermatofytter, svampe og gær, såsom Candida albicans , på en klar til brug klargjort medieplade.
Isoler, dyrk og differentier dermatofytter, svampe og gær, såsom Candida albicans , ved hjælp af sur pH Thermo Scientific™ Sabouraud Glucose Agar.
Svampe bevarer deres typiske kulturelle udseende og kan derfor let identificeres i henhold til standard makroskopiske karakteristika. Infektioner forårsaget af Candida spp. er forskelligartede, lige fra overfladiske og lokale til dybtliggende og udbredte. Candida albicans og Candida glabrata udgør 70-80% af gærisolater, der er udvundet fra patienter med invasiv sygdom. Dette dyrkningsmedie, der også er tilgængeligt i pulverform, har anvendelser inden for miljøovervågning og sterilitetstest, hvilket gør det muligt at implementere korrigerende foranstaltninger hurtigt, hvis uacceptable niveauer af mikrobiel belastning indikerer bortfald af proceskontrol.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel &handel; og Oxoid &handel; produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Testet i overensstemmelse med BP/EP/JP/USP.
Farve Halm, klar
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 19,5 g± 1,0 g
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.