Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar
Beskrivelse
Isoler, dyrk og differentier dermatofytter, svampe og gær, såsom Candida albicans , ved hjælp af sur pH Thermo Scientific™ Sabouraud Glucose Agar.
Svampe bevarer deres typiske kulturelle udseende og kan derfor let identificeres i henhold til standard makroskopiske karakteristika. Infektioner forårsaget af Candida spp. er forskelligartede, lige fra overfladiske og lokale til dybtliggende og udbredte. Candida albicans og Candida glabrata udgør 70-80% af gærisolater, der er udvundet fra patienter med invasiv sygdom. Dette dyrkningsmedie, der også er tilgængeligt i pulverform, har anvendelser inden for miljøovervågning og sterilitetstest, hvilket gør det muligt at implementere korrigerende foranstaltninger hurtigt, hvis uacceptable niveauer af mikrobiel belastning indikerer bortfald af proceskontrol.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Halm, klar |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Format | 90 mm plade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 19.5± 1,0 g |
| Emballagetype | Triple Wrapped - bestrålet |
| Mængde | 10/Pk. |