Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar
Artikelnummer. 10230103
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
90 mm plade
Fremstillingsoprindelse:
Storbritannien
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Fremstillingsoprindelse Pakningsstørrelse
10230103 10/Pk. 90 mm monoplade Tyskland Pakke med 10
11963662 10/Pk. 90 mm plade Storbritannien Pakke med 10
12967158 10/Pk. 90 mm monoplade Storbritannien -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10230103 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5001A
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Isoler, dyrk og differentier dermatofytter, svampe og gær, såsom Candida albicans , på en klar til brug klargjort medieplade.
Isoler, dyrk og differentier dermatofytter, svampe og gær, såsom Candida albicans , ved hjælp af sur pH Thermo Scientific™ Sabouraud Glucose Agar.
Svampe bevarer deres typiske kulturelle udseende og kan derfor let identificeres ud fra de standard makroskopiske karakteristika. Infektioner forårsaget af Candida-arter er varierede og spænder fra overfladiske og lokale til dybt forankrede og spredte. Candida albicans og Candida glabrata udgør 70-80% af gærisolaterne, der findes hos patienter med invasiv sygdom. Dette kulturmedie, som også findes i pulverform, har anvendelser i miljøovervågning og sterilitetstest, hvilket gør det muligt hurtigt at implementere korrigerende foranstaltninger, hvis uacceptable niveauer af mikrobiel belastning indikerer fejl i proceskontrol.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
Remel™ Og Oxoid™ produkter er nu en del af brandet Thermo Scientific , der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter samt en omfattende serie af medie- og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet end-to-end løsning, der hurtigt leverer de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium er afhængig af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificeringer/compliance Testet i overensstemmelse med BP/EP/JP/USP.
Farve Elfenben, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.