Få mere at vide
Lonza™ SABM™ Lille luftvejs epitelcellevækst Basal Medium
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Basal medium.
- Komponent i sin helhed SAGM™ Små luftvejs epitelcellevækst medium BulletKit™ (katalognummer CC-3118), som består af basal og kosttilskud pakket sammen.
- Serumfri og optimeret til at dyrke humane små luftvejsepitelceller (SAEC).
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Luftvejsceller |
| Produkttype | Basal medium |
| Mængde | 500 ml |
| Format | 500 ml flaske |
| pH | 7,4 til 7,6 |
| Farve | Rød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares mørkt ved 2 til 8 °C |