missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sabinene, MedChemExpress

Artikelnummer. 16461586
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16461586 500 mg
16415186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16461586 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108943

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Sabinene is a perfume additive which is being explored as the component for the next generation aircraft fuel.

Sabinene is a perfume additive which is being explored as the component for the next generation aircraft fuel.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sabinene
Fysisk form Liquid
CAS 3387-41-5
Farve Colorless
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H16
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (244.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C12CCC(C1C2)=C)C
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Formel vægt 136.23
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.