missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sabinene Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Thujanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 154.1358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?