Få mere at vide
Sabinene Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Thujanol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 154.1358 |