Få mere at vide
Sabinene (>70%), TRC
Artikelnummer. 30134955
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134955 25 g
30012164 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS80758325G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3387-41-5
Molekylær formel C10 H16
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Synonym (±)-Sabinene, Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylene-1-(1-methylethyl)-, 4(10)-Thujene (6CI,7CI,8CI), 1-Isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hexane, 4-Methylene-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexane, NSC 407278, Sabenene, Sabinen, Sabinene, (±)-Sabinene
IUPAC navn 4-methylidene-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexane
SMIL CC(C)C12CCC(=C)C1C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sabinene
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Formel vægt 136.1252