Få mere at vide
(±)-Sabinene 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sabinene |
| CAS | 3387-41-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sabinene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H16 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (±)-Sabinene, Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylene-1-(1-methylethyl)-, 4(10)-Thujene (6CI,7CI,8CI), 1-Isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hexane, 4-Methylene-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexane, NSC 407278, Sabenene, Sabinen, Sabinene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)C12CCC(=C)C1C2 |
| Vis mere |