Få mere at vide
(±)-Sabinene 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327436
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327436 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327436 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16900500ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sabinene
CAS 3387-41-5
Analyt- eller komponentnavne Sabinene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (±)-Sabinene, Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylene-1-(1-methylethyl)-, 4(10)-Thujene (6CI,7CI,8CI), 1-Isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hexane, 4-Methylene-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexane, NSC 407278, Sabenene, Sabinen, Sabinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
SMIL CC(C)C12CCC(=C)C1C2
IUPAC navn 4-methylidene-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexane
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 136.1252 g/mol