Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig SAA ELISA Kit
Artikelnummer. 15425123
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15425123
Brand: Invitrogen™ EHSAA1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Serum Amyloid A (Hu SAA) ELISA kvantificerer Hu SAA i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu SAA. Metodens princip The Human SAA solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Serumamyloid A-familien omfatter en række differentielt udtrykte apolipoproteiner, akutfase SAA1 og SAA2, hvor førstnævnte er hovedkomponenten i plasma og konstitutive SAA'er. Selvom leveren er det primære sted for syntese af begge SAA-typer, er ekstrahepatisk produktion blevet rapporteret. In vivo-koncentrationerne stiger med så meget som 1000 gange under inflammation. Adskillige undersøgelser har udtrykt dens betydning i diagnosticering og overvågning af forskellige sygdomme. Patologiske SAA-værdier påvises ofte i forbindelse med normale CRP-koncentrationer; SAA stiger tidligere og kraftigere end CRP. For nylig er et bredere syn på SAA udtryk og funktion dukket op.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P0DJI8
Analyseområde 0,41 til 300 ng/ml
Assay følsomhed 500 pg/mL
Kalibreringsområde 0,5 ng/ml til 300 ng/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie GCPR
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, 12, 3, 12, 12, 12, 3 IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIG, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 6288
Gen symbol PIG4,SAA,SAA2,TP53I4
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym PIG4, SAA, SAA2, TP53I4
Mål SAA
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min