missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig SAA ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
Serumamyloid A-familien omfatter en række differentielt udtrykte apolipoproteiner, akutfase SAA1 og SAA2, hvor førstnævnte er hovedkomponenten i plasma og konstitutive SAA'er. Selvom leveren er det primære sted for syntese af begge SAA-typer, er ekstrahepatisk produktion blevet rapporteret. In vivo-koncentrationerne stiger med så meget som 1000 gange under inflammation. Adskillige undersøgelser har udtrykt dens betydning i diagnosticering og overvågning af forskellige sygdomme. Patologiske SAA-værdier påvises ofte i forbindelse med normale CRP-koncentrationer; SAA stiger tidligere og kraftigere end CRP. For nylig er et bredere syn på SAA udtryk og funktion dukket op.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P0DJI8 |
| Analyseområde | 0,41 til 300 ng/ml |
| Assay følsomhed | 500 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 6288 |
| Gen symbol | SAA1 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion