Få mere at vide
SA 47, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469937
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16469937 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16469937 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18080
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress SA 47 is a selective and potent inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) and carbamate.
SA 47 is a selective and potent inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) and carbamate.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SA 47
CAS 792236-07-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H26N4O3
Mængde 5 mg
SMIL CNC(COC(NCCC(CC1)CCN1C2=CC=CC(C)=N2)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 334.41
Formel vægt 334.41
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation