Få mere at vide
SA 4503 Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30420139
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30420139 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30420139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS139590100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)-piperazine Dihydrochloride
CAS 165377-44-6
Molekylær formel C23H32N2O2 . HCl
Mængde 100 mg
Synonym 1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)-piperazine Hydrochloride (1:2), SA 4503, Cutamesine Dihydrochloride, SA 4503 Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H32N2O2.2ClH/c1-26-22-11-10-21(19-23(22)27-2)12-14-25-17-15-24(16-18-25)13-6-9-20-7-4-3-5-8-20;;/h3-5,7-8,10-11,19H,6,9,12-18H2,1-2H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.COc1ccc(CCN2CCN(CCCc3ccccc3)CC2)cc1OC
IUPAC navn 1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 441.4
Formel vægt 440.1997