Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Elektro 926 mikropipette
Artikelnummer. 11839223
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,0μ L
0,5 til 10 μL
0,5 til 10μ L (ultra)
1,0 til 20μ L
10 til 200μ L
2,5 til 50μ L
50 til 1000 μL
Type:
Elektronisk mikropipette
Elektronisk mikropipettesæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11839223
Brand: Socorex™ 926.0200E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Let og ergonomisk venlig, denne elektroniske enkeltkanals mikropipette leveres med et QC-certifikat, Qualitips™ pipettespidsprøver og betjeningsvejledning. Socorex™ Acura™ Electro 926 Micropipette oplader hurtigt og har en lang arbejdsautonomi.
  • Enestående, brugervenlig ergonomi.
  • Letvægts.
  • Nemt, intuitivt, selvlærende program.
  • Stort display, vendbar højre/venstre aflæsning.
  • Mikroprocessorstyret motor.
  • Hurtig udskiftning, hurtig opladning, langtidsvirkende, genopladelig batteripakke.
  • Reduceret aksellængde og konisk ende forbedrer køreevnen og adgangen til mikrorør og mikroplader.
  • Inkluderer pipetteringscyklustæller.
  • Valgfri volumetriske moduler.
Tekniske data
Nøjagtighed <±1,0 % -<± 0,4 %
Batteritype 4,8V NiMH
Certificeringer/compliance DA ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostisk medicinsk udstyr), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, del 15 (elektromagnetisk kompatibilitet), ED 73/23 EEC, 93/68EEC IEC 61010-1 (elektrisk sikkerhed), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Model- 926
Antal kanaler 1
Produktlinje Acura Elektro
Programmerbarhed Selvlærende
Type Elektronisk mikropipettesæt
Volumen (metrisk) 10 til 200μ L
Vise Højre/venstre LCD
Inkluderer Pipette ladestander, hurtiglader med AC adapter og ledning, ekstra batteripakke, QC-certifikat, Qualitips™ pipettespidsprøver og betjeningsvejledning.
Inkrementer 1,0 μL
Præcision <0.6% - <0.15%
Mængde 1 hver
Opladningstid <1,5 timer
garanti 24 måneder