Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Elektro 926 mikropipette
Artikelnummer. 11829213
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,0μ L
0,5 til 10 μL
0,5 til 10μ L (ultra)
1,0 til 20μ L
10 til 200μ L
2,5 til 50μ L
50 til 1000 μL
Type:
Elektronisk mikropipette
Elektronisk mikropipettesæt
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Type Pakningsstørrelse
11829213 0,5 til 10μ L (ultra) Elektronisk mikropipette Hver
11829223 10 til 200μ L Elektronisk mikropipette Hver
11849223 50 til 1000 μL Elektronisk mikropipette Hver
11839223 10 til 200μ L Elektronisk mikropipettesæt Hver
11809213 0,1 til 2,0μ L Elektronisk mikropipette Hver
11849213 0,5 til 10 μL Elektronisk mikropipette Hver
11869213 1,0 til 20μ L Elektronisk mikropipette Hver
11889213 2,5 til 50μ L Elektronisk mikropipette Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11829213 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 926.0010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Let og ergonomisk venlig, denne elektroniske enkeltkanals mikropipette leveres med et QC-certifikat, Qualitips™ pipettespidsprøver og betjeningsvejledning. Socorex™ Acura™ Electro 926 Micropipette oplader hurtigt og har en lang arbejdsautonomi.
  • Enestående, brugervenlig ergonomi.
  • Letvægts.
  • Nemt, intuitivt, selvlærende program.
  • Stort display, vendbar højre/venstre aflæsning.
  • Mikroprocessorstyret motor.
  • Hurtig udskiftning, hurtig opladning, langtidsvirkende, genopladelig batteripakke.
  • Reduceret aksellængde og konisk ende forbedrer køreevnen og adgangen til mikrorør og mikroplader.
  • Inkluderer pipetteringscyklustæller.
  • Valgfri volumetriske moduler.
Tekniske data
Nøjagtighed <±1,2 % -<± 0,6 %
Batteritype 4,8V NiMH
Certificeringer/compliance DA ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostisk medicinsk udstyr), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, del 15 (elektromagnetisk kompatibilitet), ED 73/23 EEC, 93/68EEC IEC 61010-1 (elektrisk sikkerhed), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Model- 926
Antal kanaler 1
Produktlinje Acura Elektro
Programmerbarhed Selvlæring
Type Elektronisk mikropipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10μ L (ultra)
Vise Højre/venstre LCD
Inkluderer QC certifikat, Qualitips™ pipettespidsprøver og betjeningsvejledning.
Inkrementer 0,05 μL
Præcision <1.5% - <0.35%
Mængde 1 hver
Opladningstid <1,5 timer
garanti 24 måneder