Få mere at vide
Thermo Scientific™ S80-AT3 Fixed Angle Rotor til MTX og MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Artikelnummer. 12191660 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
8 x 8,3 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12191660 8 x 8,3 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12191660 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 45590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150150.00 DKK
    143996.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 6153.46 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-04-2027
Centrifugaliser effektivt prøver under pelletering og gradientseparationer med denne rotor, der tilbyder 8 x 8,3 kapacitet ved hastigheder op til 80.000 rpm.
Centrifugaliser effektivt prøver under pelletering og gradientseparationer med Thermo Scientific™ S80-AT3 rotor med fast vinkel, der tilbyder 8 x 8,3 kapacitet ved hastigheder op til 80.000 o/min.
Funktioner:
  • Kapacitet: 8x 8,3 ml
  • Maks. Hastighed/RCF: 80.000 rpm/414.630 xg
  • K-faktor: 23,2
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Anbefalet til:
Pelletering og gradientseparationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt S80-AT3 rotor med fast vinkel
Materiale Titanium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 8 x 8,3 ml
Maks. RCF 414,630 x g
Maks. Hastighed 80,000 rpm
Radius (metrisk) 58 mm
Radius (metrisk) Min. 32.3 mm
K faktor 23.2
Maks. Rørlængde 59 mm
Maks. Rør diameter 16 mm
Nettovægt 3.5 lb. (1.6 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX og MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 30°
Gns. RCF 323,126 x g
Min. RCF 230,906 x g