Få mere at vide
Thermo Scientific™ S80-AT2 Fixed Angle Rotor til MTX og MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Artikelnummer. 12181660 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
30 x 0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12181660 30 x 0,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12181660 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 45589
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150925.00 DKK
    144742.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 6182.37 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Centrifugaliser effektivt prøver under multiple mikroprøvepelletering og lipoproteinflotation med denne rotor, der tilbyder 30 x 0,5 ml kapacitet ved hastigheder op til 80.000 rpm.
Centrifugaliser effektivt prøver under multiple mikroprøvepelletering og lipoproteinflotation med Thermo Scientific™ S80-AT2 rotor med fast vinkel, der tilbyder 30 x 0,5 ml kapacitet ved hastigheder op til 80.000 rpm.
Funktioner:
  • Kapacitet: 30x 0,5 ml
  • Maks. Hastighed/RCF: 80.000 rpm/357.440 xg (ydre række), 303.824 xg (indre række)
  • K-faktor: yderste række: 14, inderste række: 16
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Anbefalet til:
Multipel mikroprøvepelletering, lipoproteinflotation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt S80-AT2 rotor med fast vinkel
Materiale Titanium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 30 x 0,5 ml
Maks. RCF 357.440 xg (ydre række), 303.824 xg (indre række)
Maks. Hastighed 80,000 rpm
Radius (metrisk) 50 mm Yderrække, 42,5 mm Indre række
Radius (metrisk) Min. 35,5 mm Yderrække, 28,1 mm Indre række
K faktor 14 ydre række/16 indre række
Maks. Rørlængde 34 mm
Maks. Rør diameter 8 mm
Nettovægt 3.5 lb. (1.6 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX og MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 30°
Min. RCF 353.782 xg Yderste Række; 200.881 xg Indre række