Beskrivelse
Centrifugaliser effektivt prøver under multiple mikroprøvepelletering og lipoproteinflotation med Thermo Scientific™ S70-AT rotor med fast vinkel, der tilbyder 20 x 0,5 ml kapacitet ved hastigheder op til 70.000 o/min.
Funktioner:
- Fast vinkel (30° ) titanium rotor
- Kapacitet: 20x 0,5 ml
- Maks. Hastighed/RCF: 70.000 rpm/307.052 xg
- K-faktor: 30,7
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Anbefalet til:
Velegnet til multipel mikroprøvepelletering og lipoproteinflotation.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | S70-AT rotor med fast vinkel |
| Materiale | Titanium |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 20 x 0,5 ml |
| Maks. RCF | 307,052 x g |
| Maks. Hastighed | 70,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 56.1 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 31 mm |
| K faktor | 30.7 |
| Maks. Rørlængde | 56 mm |
| Vis mere |