Få mere at vide
Thermo Scientific™ S58-A Fixed Angle Rotor til MTX og MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Artikelnummer. 12161670 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
8 x 13,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12161670 8 x 13,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12161670 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 45866
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163660.00 DKK
    160410.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 3249.35 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udnyt den høje tyngdekraft og hastigheden på 58.000 o/min Thermo Scientific™ S58-A rotor med fast vinkel.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Anbefalet til:
Subcellulære isolationer og pelletering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt S58-A rotor med fast vinkel
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 8 x 13,5 ml
Maks. RCF 288,959 x g
Maks. Hastighed 58,000 rpm
Radius (metrisk) 76.9 mm
Radius (metrisk) Min. 39.6 mm
K faktor 50
Maks. Rørlængde 18 mm
Maks. Rør diameter 16 mm
Nettovægt 4.2 lb. (1.9 kg)
Vinkel 35°
Gns. RCF 219,067 x g
Min. RCF 148,800 x g
Bioindeslutning Ja