Få mere at vide
Thermo Scientific™ S55-S Swinging-Bucket Rotor til MTX og MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Artikelnummer. 12121670 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
4 x 2,2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12121670 4 x 2,2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12121670 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 45594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131480.00 DKK
    126090.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 5389.77 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Nå 4 x 2,2 ml kapacitet ved hastigheder op til 55.000 rpm. Anbefales til DNA/RNA-isolering, tæthedsgradienter og pelletering af små partikler.
Nå 4 x 2,2 ml kapacitet ved hastigheder op til 55.000 o/min ved hjælp af Thermo Scientific™ S55-S Svingende skovlrotor. Anbefales til DNA/RNA-isolering, tæthedsgradienter og pelletering af små partikler.
Funktioner:
  • Kapacitet: 4x 2,2 ml
  • Maks. Hastighed/RCF: 55.000 rpm/275.458 xg
  • K-faktor: 43,8
  • Vinkel: 180°
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Anbefalet til:
DNA/RNA-isolering, tæthedsgradienter og småpartikelpelletering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt S55-S Svingende skovlrotor
Materiale Aluminium
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 2,2 ml
Maks. RCF 258,826 x g
Maks. Hastighed 55,000 rpm
Radius (metrisk) 76.6 mm
Radius (metrisk) Min. 45.4 mm
K faktor 43.8
Maks. Rørlængde 44 mm
Maks. Rør diameter 11 mm
Nettovægt 2.6 lb. (1.19  kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX og MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 180°
Gns. RCF 206,114 x g
Min. RCF 153,403 x g