Få mere at vide
Thermo Scientific™ S55-A2 Fixed Angle Rotor til MTX og MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Artikelnummer. 12151670 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
12 x 1,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12151670 12 x 1,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12151670 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 45865
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102690.00 DKK
    98484.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 4205.32 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-04-2027
Udfør effektiv mikroprøvepelletering med denne rotor med fast vinkel.
Udfør effektiv mikroprøvepelletering med Thermo Scientific™ S55-A2 rotor med fast vinkel.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Anbefalet til:
Multipel mikroprøvepelletering og lipoproteinflotation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt S55-A2 rotor med fast vinkel
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 12 x 1,5 ml
Maks. RCF 201,046 x g
Maks. Hastighed 55,000 rpm
Radius (metrisk) 59.5 mm
Radius (metrisk) Min. 37 mm
K faktor 39.8
Maks. Rørlængde 42 mm
Maks. Rør diameter 11 mm
Nettovægt 1.8 lb. (0.8 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX og MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 45°
Gns. RCF 163,202 x g
Min. RCF 125,020 x g