Få mere at vide
Thermo Scientific™ S52-ST Swinging-Bucket Rotor til MTX og MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Artikelnummer. 15103405 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
4 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15103405 4 x 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15103405 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 45977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151705.00 DKK
    145488.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 6216.27 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Nå 4 x 5 ml kapacitet ved hastigheder op til 52.000 rpm. Anbefales til små partikelseparationer såsom nanopartikler, virale partikler og tæthedsgradienter.
Nå 4 x 5 ml kapacitet ved hastigheder op til 52.000 rpm med Thermo Scientific™ S52-ST Svingende-spandrotor. Anbefales til små partikelseparationer såsom nanopartikler, virale partikler og tæthedsgradienter.
Funktioner:
  • Maksimal kapacitet: 4x 5 ml (0,02 l)
  • Maks. hastighed/RCF: 52.000 rpm/275.458 xg
  • K-faktor: 78,6
  • Vinkel: 180°
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Anbefalet til:
Små partikelseparationer såsom nanopartikler og virale partikler, tæthedsgradienter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt S52-ST Svingende-spandrotor
Materiale Titanium
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 5 ml
Maks. RCF 275,458 x g
Maks. Hastighed 52,000 rpm
Radius (metrisk) 91.2 mm
Radius (metrisk) Min. 39.4 mm
K faktor 78.6
Maks. Rørlængde 51 mm
Maks. Rør diameter 13 mm
Nettovægt 3.7 lb. (1.7 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX og MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 180°
Gns. RCF 197,230 x g
Min. RCF 119,009 x g