Få mere at vide
Thermo Scientific™ S50-ST Swinging-Bucket Rotor til MTX og MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Reducer fejlhåndtering og øg sikkerheden med Thermo Scientific™ S50-ST Svingende-spandrotor. Med topfyldte spande kan den dreje op til 28 ml pr. løb (4 x 7 ml rør) for 40 % højere kapacitet.
Funktioner:
- Kapacitet: 4x 7 ml (0,03 l)
- Maks. Hastighed/RCF: 50.000 rpm/252.721 xg
- K-faktor: 76,6
- Vinkel: 180°
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Anbefalet til:
Gradientadskillelser af celleorganeller, proteiner og vira.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | S50-ST Svingende-spandrotor |
| Materiale | Titanium |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | 4 x 7 ml |
| Maks. RCF | 252,721 x g |
| Maks. Hastighed | 50,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 90.5 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 42.5 mm |
| K faktor | 76.6 |
| Maks. Rørlængde | 51 mm |
| Vis mere |