Få mere at vide
Thermo Scientific™ S50-A Fixed Angle Rotor til MTX og MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Modtag 66% større samlet kapacitet sammenlignet med lignende produkter med Thermo Scientific™ 550-A Fixed Angle Rotor, som yder ved 50.000 rpm.
Funktioner:
- Fast vinkel (35° ) aluminiumsrotor
- Kapacitet: 6x 30 ml
- Maks. Hastighed/RCF: 50.000 rpm/209.438 xg
- K-faktor: 60,7
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | S50-A rotor med fast vinkel |
| Materiale | Aluminium |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 6 x 30 ml |
| Maks. RCF | 209,438 x g |
| Maks. Hastighed | 50,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 75 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 41.2 mm |
| K faktor | 60.7 |
| Maks. Rørlængde | 96 mm |
| Vis mere |